Learn More
Ácido meclofenámico, Mikromol™
Descripción
Ácido meclofenámico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Meclofenamic Acid |
| CAS | 644-62-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Meclofenamic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H11 Cl2 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Benzoic acid, 2-[(2,6-dichloro-3-methylphenyl)amino]-, Anthranilic acid, N-(2,6-dichloro-m-tolyl)- (7CI,8CI), Arquel, INF 4668, Meclofenamic acid, Meclophenamic acid, N-(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)anthranilic acid, N-(2,6-Dichloro-m-tolyl)anthranilic acid, N-(3-Methyl-2,6-dichlorophenyl)anthranilic acid, NSC 95309 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c1-8-6-7-10(15)13(12(8)16)17-11-5-3-2-4-9(11)14(18)19/h2-7,17H,1H3,(H,18,19) |
| SMILES | Cc1ccc(Cl)c(Nc2ccccc2C(=O)O)c1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2,6-dicloro-3-metilanilino)benzoico |
| Mostrar más |