Learn More
Ácido meclofenámico, LoGiCal
Código de producto. 30464168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464168 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464168 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3124.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meclofenamic Acid
CAS 644-62-2
Nombres de analitos o componentes Meclofenamic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H11 Cl2 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzoic acid, 2-[(2,6-dichloro-3-methylphenyl)amino]-, Anthranilic acid, N-(2,6-dichloro-m-tolyl)- (7CI,8CI), Arquel, INF 4668, Meclofenamic acid, Meclophenamic acid, N-(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)anthranilic acid, N-(2,6-Dichloro-m-tolyl)anthranilic acid, N-(3-Methyl-2,6-dichlorophenyl)anthranilic acid, NSC 95309
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c1-8-6-7-10(15)13(12(8)16)17-11-5-3-2-4-9(11)14(18)19/h2-7,17H,1H3,(H,18,19)
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1ccc(Cl)c(Nc2ccccc2C(=O)O)c1Cl
Nombre IUPAC Ácido 2-(2,6-dicloro-3-metilanilino)benzoico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 296.15
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.0167 g/mol