Learn More
Ácido meclofenámico-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Meclofenamic Acid-d4 |
| CAS | 1185072-18-7 |
| Fórmula molecular | C14H7D4Cl2NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c1-8-6-7-10(15)13(12(8)16)17-11-5-3-2-4-9(11)14(18)19/h2-7,17H,1H3,(H,18,19)/i2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)O)c(Nc2c(Cl)ccc(C)c2Cl)c1[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 300.17 |