Learn More
Meclofenamato de sodio, TRC
Código de producto. 17972185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17972185 250 mg 250 miligramos
17904015 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17972185 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM202740250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6385-02-0
Fórmula molecular C14 H10 Cl2 N O2 . Na
Peso molecular (g/mol) 318.13
Sinónimo Benzoic acid, 2-[(2,6-dichloro-3-methylphenyl)amino]-, sodium salt (1:1), Anthranilic acid, N-(2,6-dichloro-m-tolyl)-, monosodium salt (8CI), Benzoic acid, 2-[(2,6-dichloro-3-methylphenyl)amino]-, monosodium salt (9CI), CI 583, Meclofenamate Sodium, Meclomen, N-(2,6-Dichloro-m-tolyl)anthranilic acid sodium salt, Sodium N-(2,6-dichloro-m-tolyl)anthranilate, Sodium meclofenamate, Sodium meclophenamate
Nombre IUPAC sodio; 2-(2,6-dicloro-3-metilanilino)benzoato
SMILES [Na+].Cc1ccc(Cl)c(Nc2ccccc2C(=O)[O-])c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meclofenamate Sodium
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11Cl2NO2.Na/c1-8-6-7-10(15)13(12(8)16)17-11-5-3-2-4-9(11)14(18)19;/h2-7,17H,1H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.9986