Learn More
Meclofenamato sódico monohidrato, Mikromol™
Descripción
Meclofenamato sódico monohidrato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Meclofenamate Sodium Monohydrate |
| CAS | 67254-91-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Meclofenamate Sodium Monohydrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H10 Cl2 N O2 . Na . H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Benzoic acid, 2-[(2,6-dichloro-3-methylphenyl)amino]-, sodium salt, hydrate (1:1:1), Benzoic acid, 2-[(2,6-dichloro-3-methylphenyl)amino]-, monosodium salt, monohydrate (9CI), Lenidolor, Meclodol, Meclofenamic acid sodium salt monohydrate, Meclomen |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11Cl2NO2.Na.H2O/c1-8-6-7-10(15)13(12(8)16)17-11-5-3-2-4-9(11)14(18)19;;/h2-7,17H,1H3,(H,18,19);;1H2/q;+1;/p-1 |
| SMILES | O.[Na+].Cc1ccc(Cl)c(Nc2ccccc2C(=O)[O-])c1Cl |
| Nombre IUPAC | 2-(2,6-dicloro-3-metilanilino)benzoato de sodio; hidrato |
| Mostrar más |