Learn More
Meclociclina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Meclocycline |
| CAS | 2013-58-3 |
| Fórmula molecular | C22 H21 Cl N2 O8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-, (4S,4aR,5S,5aR,12aS)-, 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo- (6CI,7CI,8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-, [4S-(4α,4aα,5α,5aα,12aα)]-, (4S,4aR,5S,5aR,12aS)-7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide, 7-Chloro-6-methylene-5-oxytetracycline, GS 2989, Meclocycline, NSC 78502 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H21ClN2O8/c1-6-9-7(23)4-5-8(26)11(9)16(27)12-10(6)17(28)14-15(25(2)3)18(29)13(21(24)32)20(31)22(14,33)19(12)30/h4-5,10,14-15,17,26,28-30,33H,1H2,2-3H3,(H2,24,32)/t10-,14-,15+,17+,22+/m1/s1 |
| SMILES | CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H]3C(=C)c4c(Cl)ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | (4S,4aR,5S,5aR,12aS)-7-cloro-4-(dimetilamino)-3,5,10,12,12a-pentahidroxi-6-metilideno-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 476.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 476.0986 |