Learn More
N'-óxido de meclizina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Meclozine N-Oxide |
| CAS | 114624-69-0 |
| Fórmula molecular | C25 H27 Cl N2 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Meclozine N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H27ClN2O/c1-20-6-5-7-21(18-20)19-28(29)16-14-27(15-17-28)25(22-8-3-2-4-9-22)23-10-12-24(26)13-11-23/h2-13,18,25H,14-17,19H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(C[N+]2([O-])CCN(CC2)C(c3ccccc3)c4ccc(Cl)cc4)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]-1-[(3-metilfenil)metil]-1-oxidopiperazin-1-io |
| Peso molecular (g/mol) | 406.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 406.1812 |