Learn More
N,N'-dióxido de meclizina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Meclizine N,N'-Dioxide |
| CAS | 114624-70-3 |
| Fórmula molecular | C25 H27 Cl N2 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-4-[(3-methylphenyl)methyl]piperazine 1,4-Dioxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H27ClN2O2/c1-20-6-5-7-21(18-20)19-27(29)14-16-28(30,17-15-27)25(22-8-3-2-4-9-22)23-10-12-24(26)13-11-23/h2-13,18,25H,14-17,19H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(C[N+]2([O-])CC[N+]([O-])(CC2)C(c3ccccc3)c4ccc(Cl)cc4)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-[(4-clorofenil)-fenilmetil]-4-[(3-metilfenil)metil]-1,4-dioxidopiperazina-1,4-dio |
| Peso molecular (g/mol) | 422.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 422.1761 |