Learn More
Diclorhidrato de meclizina, TRC
Código de producto. 30471998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30471998 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30471998 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2026951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meclozine Hydrochloride
CAS 1104-22-9
Fórmula molecular C25 H27 Cl N2 . 2 Cl H
Cantidad 1 g
Sinónimo Meclozine Dihydrochloride, 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-4-[(3-methylphenyl)methyl]piperazine dihydrochloride, 1-(p-Chloro-α-phenylbenzyl)-4-(m-methylbenzyl)piperazine dihydrochloride, Ancolan dihydrochloride, Bonamine, Diadril, Meclizine dihydrochloride, Meclizine hydrochloride, Meclozine dihydrochloride, Meclozine hydrochloride, NSC 28728, Navidoxine, Parachloramine dihydrochloride, Postafen, Postafene dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C25H27ClN2.2ClH/c1-20-6-5-7-21(18-20)19-27-14-16-28(17-15-27)25(22-8-3-2-4-9-22)23-10-12-24(26)13-11-23;;/h2-13,18,25H,14-17,19H2,1H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.Cc1cccc(CN2CCN(CC2)C(c3ccccc3)c4ccc(Cl)cc4)c1
Nombre IUPAC 1-[(4-clorofenil)-fenilmetil]-4-[(3-metilfenil)metil]piperazina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 463.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.1396