Learn More
Mecillinam, 90+%, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J66774.MC
121.80 EUR hasta el 2026-07-03
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27965" para aplicar la oferta.
Cantidad 100mg
Código de producto. 15498259
  • 174.00€ / 100 miligramos
Hasta un 50 % de descuento en productos de Life Sciences
Usar código promocional 27965
Ver todas las promociones
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Mecillinam
White
>110°C (230°F)
MFCD00056869
14,389
BWWVAEOLVKTZFQ-NTZNESFSSA-N
(2S,5R,6R)-6-(azepan-1-ylmethylideneamino)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
36273
325.43
32887-01-7
100mg
C15H23N3O3S
551°C
Soluble in water at approximately 1mg/mL
CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)N=CN3CCCCCC3)C(=O)O)C
325.427
CHEBI:51208
95%
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos