Learn More
TFA Dostmann Cronómetro mecánico
Código de producto. 16331278
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
De 0 a 30 min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de tiempo Tamaño de la unidad
16331278 De 0 a 30 min cada uno
1 options
Código de producto. 16331278 Proveedor TFA Dostmann N.º de proveedor 38.1022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.06€
    71.99€ / paquete de 1
    Ahorro 24.07€
    25% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Este cronómetro mecánico fabricado en metal es especialmente resistente y está siempre listo para su uso. El cronómetro se da cuerda manualmente y funciona durante un máximo de 30 minutos. Después de la parada, puedes leer la hora hasta 1/5 de segundo. Incluye bolsa de transporte y correa para el cuello.
Este cronómetro mecánico fabricado en metal es especialmente resistente y está siempre listo para su uso. Se utiliza tradicionalmente para cronometrar entrenamientos o competiciones, pero también se puede emplear en muchos otros ámbitos, como la industria, la artesanía y los laboratorios. El cronómetro se da cuerda manualmente y funciona durante un máximo de 30 minutos. Después de la parada, puedes leer la hora hasta 1/5 de segundo. Incluye bolsa de transporte y correa para el cuello.
  • Iniciar/parar con corona
  • Botón pulsador de reinicio lateral
  • Tiempo muerto posible
  • Mecanismo de cuerda
  • 13 joyas
  • Caja de metal cromado
  • incrementos de 1/5 de segundo
  • Incluye correa para el cuello y bolsa.
Especificaciones
Tipo de producto Cronómetro analógico
Intervalo de tiempo De 0 a 30 min
Peso (métrico) 98 g