Learn More
Karl Hecht™ Contador manual mecánico
Código de producto. 10338911
Cambiar vista
Click to view available options
Texto mostrado:
De 0 a 9999
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Texto mostrado Tamaño de la unidad
10338911 De 0 a 9999 cada uno
1 options
Código de producto. 10338911 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 40344010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.80€
    21.12€ / paquete de 1
    Ahorro 15.68€
    42% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Un contador de cuatro cifras con botón para conteo manual.
  • El contador se sostiene con el dedo índice en el arco del dedo.
  • El contador se pone a cero utilizando el botón de reinicio lateral
  • Cuenta de 0 a 0000
  • Carcasa de acero cromado
  • Diseño ergonómico; se adapta cómodamente a la mano.
Especificaciones
Tipo de producto Contador manual
Texto mostrado De 0 a 9999
Material Carcasa de acero cromado
Cantidad Cada