Descripción
- Control de nivel para barriles
- Disponible en diferentes materiales
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 200 L |
| Diámetro exterior (métrico) | 18 mm |
| Capacidad (imperial) | 52,8 gal |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Tamaño | G3/4 pulg (m) |
| Longitud (imperial) | 5,9 in |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo de producto | Control de nivel |