Learn More
Clorhidrato de mecamilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mecamylamine Hydrochloride |
| CAS | 826-39-1 |
| Fórmula molecular | C11 H21 N . Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-amine, N,2,3,3-tetramethyl-, hydrochloride (1:1), 2-Norbornanamine, N,2,3,3-tetramethyl-, hydrochloride (8CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-amine, N,2,3,3-tetramethyl-, hydrochloride (9CI), CPDD 0059, Inversine, Mecamylamine chloride, Mecamylamine hydrochloride, Mevasin, Mevasine, N,2,3,3-Tetramethyl-2-norbornanamine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H21N.ClH/c1-10(2)8-5-6-9(7-8)11(10,3)12-4;/h8-9,12H,5-7H2,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.CNC1(C)C2CCC(C2)C1(C)C |
| Nombre IUPAC | N,2,2,3-tetrametilbiciclo[2.2.1]heptan-3-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 203.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.1441 |