Learn More
Lonza™ MEBM™ Medio basal para el crecimiento de células epiteliales mamarias, sin rojo fenol
Código de producto. 11695430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11695430 500 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11695430 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor CC3153
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    562.00€
    439.59€ / paquete de 1
    Ahorro 122.41€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Medio basal que se puede utilizar con 1 kit de CC-4136 (medio de crecimiento de células epiteliales mamarias) SingleQuots™ Suplementos y factores de crecimiento).
  • Medio basal.
  • Libre de rojo fenol
  • Se puede utilizar con 1 kit de CC-4136 (medio de crecimiento de células epiteliales mamarias) SingleQuots™ Suplementos y factores de crecimiento.
  • Optimizado para el crecimiento de células epiteliales mamarias en un entorno sin suero.
  • Este sistema de medios ha sido referenciado en más de 130 publicaciones únicas centradas principalmente en la investigación del cáncer de mama.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células de mamíferos
Tipo de producto Medio basal
Sin aditivos Sin rojo fenol
Cantidad 500 mL
pH 7,25 a 7,65
Color Transparente
Contenido y almacenamiento Conservar en un lugar oscuro, entre 2 y 8 °C.