Learn More
MeBIO, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18036012
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18036012 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18036012 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 3873/10
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Inactive analog of BIO (Cat. No. 3194)
Control analog of 6-bromoindirubin-3'-oxime ( BIO ). Displays minimal activity against CDK1/Cyclin B, GSK-3 α/β, and CDK5/p25 (IC50 values are 92.0, 44-100 and >100 μM respectively). Aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist; causes redistribution of AhR to the nucleus.
Active Analog also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MeBIO
CAS 667463-95-8
Fórmula molecular C17H12BrN3O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo mebio, gsk-3 inhibitor ix, control, mebio
Clave InChI WWVVQXIBSZPELF-JQIJEIRASA-N
SMILES CN1C2=C(C=CC(=C2)Br)C(=C3C(=C4C=CC=CC4=N3)NO)C1=O
Nombre IUPAC (3E)-6-bromo-3-[3-(hydroxyamino)indol-2-ylidene]-1-methylindol-2-one
Peso molecular (g/mol) 370.206
PubChem CID 73952600
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.2
Porcentaje de pureza >99%