Learn More
Mebhydrolin napadisylate, MedChemExpress
Descripción
Mebhydrolin napadisylate is a specific histamine H1 receptor antagonist.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mebhydrolin napadisylate |
| CAS | 6153-33-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C48H48N4O6S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Mebhydroline 1,5-naphthalenedisulfonate salt |
| Información de solubilidad | DMSO : 5.56 mg/mL (6.61 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=S(C1=C2C=CC=C(S(=O)(O)=O)C2=CC=C1)(O)=O.CN(C3)CCC(N4CC5=CC=CC=C5)=C3C6=C4C=CC=C6.CN(C7)CCC(N8CC9=CC=CC=C9)=C7C%10=C8C=CC=C%10 |
| Peso molecular (g/mol) | 841.05 |
| Mostrar más |