Learn More
N-óxido de mebhidrolina, Mikromol™
Código de producto. 30051083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051083 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051083 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1891.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de mebhidrolina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mebhydrolin N-Oxide
CAS 210408-26-7
Nombres de analitos o componentes Mebhydrolin N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H20 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Pyrido[4,3-b]indole, 2,3,4,5-tetrahydro-2-methyl-5-(phenylmethyl)-, 2-oxide, Mebhydrolin N-oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20N2O/c1-21(22)12-11-19-17(14-21)16-9-5-6-10-18(16)20(19)13-15-7-3-2-4-8-15/h2-10H,11-14H2,1H3
SMILES C[N+]1([O-])CCc2c(C1)c3ccccc3n2Cc4ccccc4
Nombre IUPAC 5-bencil-2-metil-2-óxido-3,4-dihidro-1H-pirido[4,3-b]indol-2-io
Peso molecular (g/mol) 292.37
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1576 g/mol