Learn More
Mebhydrolin, MedChemExpress
Código de producto. 16448726
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16448726 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16448726 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1303A
MedChemExpress Mebhydrolin is a specific histamine H1 receptor antagonist.
Mebhydrolin is a specific histamine H1 receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mebhydrolin
CAS 524-81-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H20N2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (180.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.62 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES CN(C1)CCC(N2CC3=CC=CC=C3)=C1C4=C2C=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 276.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.38
Porcentaje de pureza 99.46%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation