Learn More
Yoduro de mebezonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mebezonium Iodide |
| CAS | 7681-78-9 |
| Fórmula molecular | C19 H40 N2 . 2 I |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Cyclohexanaminium, 4,4'-methylenebis[N,N,N-trimethyl-, iodide (1:2), Ammonium, (methylenedi-1,4-cyclohexylene)bis[trimethyl-, diiodide (8CI), Cyclohexanaminium, 4,4'-methylenebis[N,N,N-trimethyl-, diiodide (9CI), (Methylenedi-1,4-cyclohexylene)bis[trimethylammonium iodide], 4,4'-Methylenebis(cyclohexyltrimethylammonium iodide), Mebezonium iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H40N2.2HI/c1-20(2,3)18-11-7-16(8-12-18)15-17-9-13-19(14-10-17)21(4,5)6;;/h16-19H,7-15H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| SMILES | [I-].[I-].C[N+](C)(C)C1CCC(CC2CCC(CC2)[N+](C)(C)C)CC1 |
| Nombre IUPAC | trimetil-[4-[[4-(trimetilazaniumil)ciclohexil]metil]ciclohexil]azanio;diyoduro |
| Peso molecular (g/mol) | 550.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 550.1281 |