Learn More
Alcohol Mebeverine, TRC
Código de producto. 30132499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132499 100 mg 100 miligramos
30005816 5 mg 5 miligramos
30005689 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132499 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM202525100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14367-47-6
Fórmula molecular C16 H27 N O2
Peso molecular (g/mol) 265.39
Sinónimo 1-Butanol, 4-[ethyl[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]-, 1-Butanol, 4-[ethyl(p-methoxy-α-methylphenethyl)amino]- (6CI,7CI,8CI), 4-[Ethyl[2-(p-methoxy-α-phenyl)-1-methylethyl]amino]-1-butanol, 4-[Ethyl[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]-1-butanol, 4-[Ethyl[(2RS)-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino]butan-1-ol, Mebeverine Impurity C
Nombre IUPAC 4-[etil-[1-(4-metoxifenil)propan-2-il]amino]butan-1-ol
SMILES CCN(CCCCO)C(C)Cc1ccc(OC)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mebeverine Alcohol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H27NO2/c1-4-17(11-5-6-12-18)14(2)13-15-7-9-16(19-3)10-8-15/h7-10,14,18H,4-6,11-13H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.204