Learn More
Mebendazol, TRC
Código de producto. 30138655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138655 10 g 10 g
30136123 50 g 50 g
17962185 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM20050010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31431-39-7
Fórmula molecular C16 H13 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 295.29
Sinónimo Carbamic acid, N-(6-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester, 2-Benzimidazolecarbamic acid, 5-benzoyl-, methyl ester (8CI), Carbamic acid, (5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester (9CI), (5-Benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamic acid methyl ester, 5-Benzoyl-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, Bantenol, Besantin, Equivurm Plus, Lomper, Mebendazole, Mebenvet, Mebex, Methyl 5-benzoyl-2-benzimidazolecarbamate, Methyl 5-benzoyl-2-benzimidazolylcarbamate, NSC 184849, Noverme, Ovitelmin, Pantelmin, R 17635, Telmin, Vermicidin, Vermirax, Vermox, Verpanyl, Zhihuanqing
Nombre IUPAC metil-N-(5-benzoilo-1H-benzimidazol-2-il)carbamato
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mebendazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,17,18,19,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.0957
Porcentaje de pureza >95%