Learn More
Mebendazol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15723447 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15723447 5 g 5 g
15733447 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15723447 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 101720050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.00€
    28.65€ / 5 g
    Ahorro 3.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 31431-39-7 | C16H13N3O3 | 295.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31431-39-7
Fórmula molecular C16H13N3O3
Peso molecular (g/mol) 295.30
Número MDL MFCD00057872
Clave InChI OPXLLQIJSORQAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mebendazole, vermox, telmin, mebenvet, pantelmin, vermirax, mebenoazole, ovitelmin, bantenol, mebutar
PubChem CID 4030
ChEBI CHEBI:6704
Nombre IUPAC metil N-(6-benzoil-1H-bencimidazol-2-il)carbamato
SMILES COC(=O)NC1=NC2=CC=C(C=C2N1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mebendazole
Punto de fusión 287.0°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in dmso, insoluble in alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.29
compliance-icons
Nombre del producto
  • Mebendazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Mebendazole