Learn More
Mebendazol, Mikromol™
Descripción
Mebendazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mebendazole |
| CAS | 31431-39-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Mebendazole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H13 N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Carbamic acid, N-(6-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester, 2-Benzimidazolecarbamic acid, 5-benzoyl-, methyl ester (8CI), Carbamic acid, (5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester (9CI), (5-Benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamic acid methyl ester, 5-Benzoyl-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, Bantenol, Besantin, Equivurm Plus, Lomper, Mebendazole, Mebenvet, Mebex, Methyl 5-benzoyl-2-benzimidazolecarbamate, Methyl 5-benzoyl-2-benzimidazolylcarbamate, NSC 184849, Noverme, Ovitelmin, Pantelmin, R 17635, Telmin, Vermicidin, Vermirax, Vermox, Verpanyl, Zhihuanqing |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,17,18,19,21) |
| SMILES | COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | N-(5-benzoil-1H-bencimidazol-2-il)carbamato de metilo |
| Mostrar más |