Learn More
Mebendazol, LoGiCal
Código de producto. 30459795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459795 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459795 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0882.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mebendazole
CAS 31431-39-7
Nombres de analitos o componentes Mebendazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H13 N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Carbamic acid, N-(6-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester, 2-Benzimidazolecarbamic acid, 5-benzoyl-, methyl ester (8CI), Carbamic acid, (5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester (9CI), (5-Benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamic acid methyl ester, 5-Benzoyl-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, Bantenol, Besantin, Equivurm Plus, Lomper, Mebendazole, Mebenvet, Mebex, Methyl 5-benzoyl-2-benzimidazolecarbamate, Methyl 5-benzoyl-2-benzimidazolylcarbamate, NSC 184849, Noverme, Ovitelmin, Pantelmin, R 17635, Telmin, Vermicidin, Vermirax, Vermox, Verpanyl, Zhihuanqing
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,17,18,19,21)
Tipo de solución Neat
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3
Nombre IUPAC N-(5-benzoil-1H-bencimidazol-2-il)carbamato de metilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 295.29
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.0957 g/mol