Learn More
Mebendazol-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mebendazole D3 (methyl D3) |
| CAS | 1173021-87-8 |
| Fórmula molecular | C16 2H3 H10 N3 O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Trideuteriomethyl N-(5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Mebendazole D3, Mebendazole D3 (methyl D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,17,18,19,21)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | N-(5-benzoil-1H-bencimidazol-2-il)carbamato de trideuteriometilo |
| Peso molecular (g/mol) | 298.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.1145 |