Learn More
Mebendazol-amina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325518 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325518 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14798015AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone
CAS 52329-60-9
Nombres de analitos o componentes (2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H11 N3 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone, 2-Amino-5(6)-benzoylbenzimidazole, Methanone, (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenyl- (9CI), (2-Amino-1H-benzimidazol-6-yl)phenylmethanone, 2-Amino-5-benzoyl-1H-benzimidazole, 2-Amino-5-benzoylbenzimidazole, Aminomebendazole, G 1029, R 18986, Mebendazole Related Compound A, Mebendazole Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11N3O/c15-14-16-11-7-6-10(8-12(11)17-14)13(18)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H3,15,16,17)
SMILES Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3
Nombre IUPAC (2-amino-1H-benzimidazol-5-il)-fenilmetanona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 237.26
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.0902 g/mol