Learn More
Mebendazol-5-hidroxi 100 μg/ml en acetonitrilo:dimetilsulfóxido, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30310866
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
30310866 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30310866 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA14798020DL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Mebendazole-5-hydroxy
CAS 60254-95-7
Nombres de analitos o componentes Mebendazole-5-hydroxy
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H15 N3 O3
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Carbamic acid, [5-(hydroxyphenylmethyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), R 19167
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,14,20H,1H3,(H2,17,18,19,21)
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(O)c3ccccc3
Nombre IUPAC N-[5-[hidroxi(fenil)metil]-1H-bencimidazol-2-il]carbamato de metilo
Solvent or Matrix Acetonitrilo/Dimetilsulfóxido
Peso molecular (g/mol) 297.31
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 297,1113 g/mol