Learn More
SI Analytics™ Soporte de medición AVS™/HT
Código de producto. 10365491 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -80 °C a +200 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10365491 De -80 °C a +200 °C cada uno
1 options
Código de producto. 10365491 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285410954
El soporte de medición SI Analytics™ AVS™/HT está diseñado para usarse con temperaturas altas de hasta 200 °C.
  • Fabricado en aluminio anodizado
  • Pueden soportar temperaturas de hasta 200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Soporte de medición AVS/SHT
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +200 °C