Learn More
Buerkle™ Bidón de medición Industrial con asa cerrada
Código de producto. 17555925 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17555925 500 mL cada uno
1 options
Código de producto. 17555925 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 72040500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.00€
    3.83€ / paquete de 1
    Ahorro 0.17€
    4% Descuento
En stock
Jarra medidora de polipropileno ligera y práctica, adecuada para aplicaciones industriales. La jarra de medición tiene dos escalas de medición, transparente en relieve y con letras azules. Con asa ergonómica, disponible en un diseño cerrado para estabilidad especial o con asa abierta para poder apilar y ahorrar espacio.
  • PP transparente
  • Con graduación en relieve impresa en azul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Capacidad (métrico) 500 mL
Capacidad (imperial) 16.91 oz.
Altura (métrico) 135 mm
Diámetro (imperial) 3.62 in.
Diámetro (métrico) 90 mm
Altura (imperial) 5.31 in.
Tipo de producto Measuring Jug