Learn More
Buerkle™ Bidón de medición industrial con asa cerrada
Código de producto. 16696553 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16696553 1000 mL cada uno
16606563 5000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16696553 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 72041000
En stock
Jarra medidora de polipropileno ligera y práctica, adecuada para aplicaciones industriales.
La jarra de medición tiene dos escalas de medición, transparente en relieve y con letras azules. Con asa ergonómica, disponible con diseño cerrado para una estabilidad óptima o con asa abierta para apilar y ahorrar espacio. La jarra de medición está fabricada con polipropileno y, por lo tanto, es muy resistente a ácidos, bases y productos químicos.
  • PP, transparente
  • Con graduación en relieve impresa en azul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Capacidad (métrico) 1000 mL
Capacidad (imperial) 33.81 oz.
Altura (métrico) 165 mm
Diámetro (métrico) 117 mm
Altura (imperial) 6.50 in.
Tipo de producto Industrial Measuring Jug