Descripción
La jarra de medición tiene dos escalas de medición, transparente en relieve y con letras azules. Con asa ergonómica, disponible con diseño cerrado para una estabilidad óptima o con asa abierta para apilar y ahorrar espacio. La jarra de medición está fabricada con polipropileno y, por lo tanto, es muy resistente a ácidos, bases y productos químicos.
- PP, transparente
- Con graduación en relieve impresa en azul
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Capacidad (métrico) | 5000 mL |
| Capacidad (imperial) | 169.07 oz. |
| Altura (métrico) | 257 mm |
| Diámetro (métrico) | 203 mm |
| Altura (imperial) | 10.12 in. |
| Tipo de producto | Industrial Measuring Jug |