Learn More
Hirschmann™ Matraz aforado de clase B con tapón
Código de producto. 31352066
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
paquete de 4
paquete de 5
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
31352066 10 ml -
10627687 100 mL paquete de 6
13128059 50 mL paquete de 6
13118059 25 mL paquete de 6
13108059 10 ml paquete de 6
13148059 250 mL paquete de 5
13158059 500 mL paquete de 4
10608962 1000 mL paquete de 3
8 options
Código de producto. 31352066
Marca: Hirschmann™ 7550160
Calibrado para contener un volumen preciso a una temperatura específica. Los matraces se utilizan para diluciones precisas y preparar soluciones estándares.
  • Conforme a DIN EN ISO 1042
  • PP
  • Ajuste de la marca de anillo
  • translúcido
  • con tapones de polietileno esmerilados estándares
Specifikationer
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 10 ml
Altura (métrico) 90 mm
N.° por paquete 6/paquete
Tolerancia ±0,08 ml
Clase B
Forma del fondo Redondo
Tipo de tapón Tapón
Tamaño del tapón NS 10/19
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.