Learn More
Hirschmann™ Matraz aforado de clase B con tapón
Código de producto. 10627687
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
paquete de 4
paquete de 5
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10627687 100 mL paquete de 6
13128059 50 mL paquete de 6
13118059 25 mL paquete de 6
13108059 10 ml paquete de 6
31352066 10 ml -
13148059 250 mL paquete de 5
13158059 500 mL paquete de 4
10608962 1000 mL paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10627687 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 7550181
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibrado para contener un volumen preciso a una temperatura específica. Los matraces se utilizan para diluciones precisas y preparar soluciones estándares.
  • Clase B
  • Ajuste de marca de anillo individual
  • Esmerilado estándar y tapón de PP
  • Transparente
  • DIN EN ISO 1045
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Polipropileno
Altura (métrico) 180 mm
Junta cónica estándar NS 14/23
Tolerancia 0.2%