Learn More
Glassco Laboratory Equipments Vidrio cilíndrico de medición clase B
Description
- Cilindros medidores de Clase B de forma baja con bases hexagonales
- Disponible en capacidades de 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL y 1000 mL
- Cumple con la norma DIN EN ISO 4788
- Fabricado con vidrio borosilicato 3.3
- Cuenta con graduaciones de métrica única
- Impreso en esmalte ámbar duradero
- Resistentes a productos químicos.
Specifications
Specifications
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Graduaciones | 500 mL |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo base | Hexagonal |
| Class | Clase B |
| Certificaciones/conformidad | ISO 4788 |
| Tipo de producto | Probeta de medición graduada |