Learn More
Glassco Laboratory Equipments Vidrio cilíndrico de medición clase B
Código de producto. 31937658
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31937658 10 mL paquete de 10
31937682 25 mL paquete de 10
31937672 50 mL paquete de 10
31937650 100 mL paquete de 10
31937652 250 mL paquete de 10
31937693 500 mL paquete de 10
31937681 1000 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 31937658 Proveedor Glassco Laboratory Equipments N.º de proveedor EU138.429.01A
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cilindro de medición de baja forma con base hexagonal para medir líquidos en laboratorio.
  • Cilindros medidores de Clase B de forma baja con bases hexagonales
  • Disponible en capacidades de 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL y 1000 mL
  • Cumple con la norma DIN EN ISO 4788
  • Fabricado con vidrio borosilicato 3.3
  • Cuenta con graduaciones de métrica única
  • Impreso en esmalte ámbar duradero
  • Resistentes a productos químicos.
Especificaciones
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Capacidad (métrico) 10 mL
Graduaciones 10 mL
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Esterilidad No estéril
Tipo base Hexagonal
Class Clase B
Certificaciones/conformidad ISO 4788
Tipo de producto Probeta de medición graduada
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.