Learn More
WTW™ Vaso de precipitados de medición de 50 ml
Descripción
- Probado para aplicaciones respectivas
- Admite mediciones precisas
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 50 ml |
| Tipo | Copa/vaso de precipitados de medición |
| Para utilizar con (aplicación) | Mediciones respirométricas, respiración del suelo, pruebas de degradabilidad, análisis de biogás |