Learn More
WTW™ Frasco de medición
Código de producto. 10243391
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10243391 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10243391 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 209106
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
WTW ofrece una amplia variedad de frascos de medición y recipientes de medición con adaptadores para medir BSB, respiración del suelo, degradabilidad según OECD 301F, pruebas de fermentación, biogás y mucho más. Todos ellos han sido probados en sus respectivas aplicaciones y, por lo tanto, admiten mediciones precisas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 250 mL
Para utilizar con (equipo) Respirometría