Learn More
Thermographic Measurements Ltd Cinta térmica para mediciones
Código de producto. 11740899
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 104 °C a 127 °C
De 132 °C a 154 °C
De 160°C a 182°C
De 188 °C a 210 °C
De 216°C a 249°C
De 249 °C a 290 °C
De 37 °C a 46 °C
De 49 °C a 71 °C
De 77 °C a 99 °C
Material:
Película Kaladex, Adhesivo acrílico
Película de poliimida, Adhesivo acrílico
Película de poliéster, Adhesivo acrílico
Pantalla:
104/110/116/121/127 °C
132/138/143/149/154 °C
160/166/171/177/182°C
188/193/199/204/210 °C
249/254/260/280/290 °C
37/40/43/46/49 °C
49/54/60/65/71 °C
77/82/88/93/99 °C
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 500
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Material Pantalla unitSize
11740899 De 249 °C a 290 °C Película de poliimida, Adhesivo acrílico 249/254/260/280/290 °C paquete de 10
11760889 De 37 °C a 46 °C Película de poliéster, Adhesivo acrílico 37/40/43/46/49 °C paquete de 10
11780889 De 77 °C a 99 °C Película de poliéster, Adhesivo acrílico 77/82/88/93/99 °C 10 PCS
11790889 De 104 °C a 127 °C Película de poliéster, Adhesivo acrílico 104/110/116/121/127 °C 10 PCS
11700899 De 132 °C a 154 °C Película de poliéster, Adhesivo acrílico 132/138/143/149/154 °C 10 PCS
11720899 De 188 °C a 210 °C Película de poliimida, Adhesivo acrílico 188/193/199/204/210 °C paquete de 10
17797514 De 216°C a 249°C Película Kaladex, Adhesivo acrílico - paquete de 500
11770889 De 49 °C a 71 °C Película de poliéster, Adhesivo acrílico 49/54/60/65/71 °C 10 PCS
17787514 De 160°C a 182°C Película de poliéster, Adhesivo acrílico 160/166/171/177/182°C paquete de 100
9 options
Código de producto. 11740899
Marca: Thermographic Measurements Ltd M05STHRGID01P1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcione una indicación de la temperatura actual con una etiqueta de medición de temperatura Thermographic™ Thermax™. La etiqueta de temperatura puede variar según sea necesario para controlar la temperatura actual para la esterilización.
  • Etiqueta sensible al calor para controlar la temperatura
  • Económicos y sencillos de utilizar.
  • Respuesta inmediata.
  • Autoadhesivo
  • Discretas
  • Irreversibles
  • Resistente a aceite, agua y vapor.
  • Tolerancias de exactitud: (De 29 a 99 °C (+/- 1 °C)/100 - 154 °C (+/- 1,5 °C) de 160 a 290 °C (+/- 1 % + 1 °C).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Desechables
Para utilizar con (aplicación) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
Altura (imperial) 1,53 in
Altura (métrico) 39 mm
Rango de humedad 40 to 60%
Longitud (métrico) 18 mm
Material Película de poliimida, Adhesivo acrílico
Tiempo de medición 2 to 5 seconds
Modelo Vertical, autoadhesiva
Relleno del termómetro Wax-melt Technology
Peso (métrico) 9 g
Anchura (imperial) 0,7 in
Tipo de producto Cinta térmica
Longitud (imperial) 0.7 in.
Descripción Thermax 5-level Temperature Indicator 249°C to 290°C (480°F to 554°F)
Temperatura máx. (imperial) 554°F
Temperatura máxima 290 °C
Temperatura mín. (imperial) 480 °F
Temperatura mín. (métrico) 249 °C
Intervalo de temperatura (imperial) de - 480 °F a 554 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 249 °C a 290 °C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
Exactitud ± 1 °C
Subdivisión 249°C, 254°C, 260°C, 280°C, 290°C (480°F, 489°F, 500°F, 536°F, 554°F)
Pantalla 249/254/260/280/290 °C
Anchura (métrico) 18 mm
Báscula Dual °C (°F)