Learn More
Thermographic Measurements Ltd Adhesivo para mediciones
Código de producto. 11790879
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
40 °C a 43 °C a 46 °C a 49 °C a 54 °C
De 199 °C a 224 °C
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11790879 De 199 °C a 224 °C 10 PCS
11730879 40 °C a 43 °C a 46 °C a 49 °C a 54 °C paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11790879 Proveedor Thermographic Measurements Ltd N.º de proveedor M05CTHERG7D01P1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached
  • Control de disco de 5 temperaturas
  • De +40 a +260 °C
  • Irreversibles
  • Dimensiones: Ø 15 mm
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
Altura (imperial) 0.59 in.
Altura (métrico) 15 mm
Rango de humedad 40 to 60%
Longitud (métrico) 14 mm
Material Polyimide Film, Acrylic Adhesive
Tiempo de medición 2 to 5 seconds
Modelo Thermax 5-level Clock Temperature Indicator 199°C to 224°C (390°F to 435°F) Range 7
Relleno del termómetro Wax-melt Technology
Peso (métrico) 0,01 kg
Tipo de producto Pegatina
Longitud (imperial) 0.55 in.
Descripción Thermax 5-level Clock Temperature Indicator 199°C to 224°C (390°F to 435°F)
Temperatura máx. (imperial) 435 °F
Temperatura máxima 224°C
Temperatura mín. (imperial) 390°F
Temperatura mín. (métrico) 199°C
Intervalo de temperatura (imperial) 390°F to 435°F
Intervalo de temperatura (métrico) De 199 °C a 224 °C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
Exactitud ± 1 °C
Subdivisión 199°C, 204°C, 210°C, 216°C, 224°C (390°F, 400°F, 410°F, 420°F, 435°F)
Báscula Dual °C (°F)