Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Rango de reloj de 5 niveles
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (aplicación) | Para investigación de laboratorio, servicios médicos, instrumentación, industria electrónica, automoción, aeroespacial, siderurgia, metalurgia, industria del plástico, aplicaciones de la industria alimentaria |
| Altura (imperial) | 0,59 in |
| Altura (métrico) | 15 mm |
| Rango de humedad | Del 40 al 60 % |
| Longitud (métrico) | 14 mm |
| Material | Película de poliéster, Adhesivo acrílico |
| Tiempo de medición | 2 a 5 segundos |
| Modelo | Thermax Indicador de temperatura del reloj de 5 niveles 40 °C a 54 °Cmáx (105 °F a 130 °F) Rango 1 |
| Mostrar más |