Learn More
MEA1 Mouse anti-Human, Rat, Clone: 1H8C2, Proteintech
Código de producto. p-7212700 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16888375 20 μL 20 microlitros
16878375 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16888375 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 664721IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
MEA1 gene ontology annotations related to this gene include spermatogenesis.
Especificaciones
Antígeno MEA1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1H8C2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica MEA1
N.º de referencia del gen Q16626, Q5FVH7
Alias de gen HYS, male enhanced antigen 1, MEA, MEA 1, MEA1
Símbolos de los genes MEA1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno MEA1 Fusion Protein Ag0375
Método de purificación Protein G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4201, 685131
Especies diana Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1