Learn More
ME0328, MedChemExpress
Código de producto. 16475597
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16475597 5 mg 5 miligramos
16464266 100 mg 100 miligramos
16452858 10 mg 10 miligramos
16432546 25 mg 25 miligramos
16409516 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16475597
Marca: Medchem Express HY100225
MedChemExpress ME0328 is a potent and selective ARTD3/PARP3 inhibitor with an IC50 of 0.89±0.28 μM.
ME0328 is a potent and selective ARTD3/PARP3 inhibitor with an IC50 of 0.89±0.28 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ME0328
Forma física Solid
CAS 1445251-22-8
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H19N3O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 75 mg/mL (233.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@H](C1=CC=CC=C1)C)CCC(NC2=C3C=CC=C2)=NC3=O
Peso molecular (g/mol) 321.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.37
Porcentaje de pureza 99.87%