Learn More
MDV 3100 (Enzalutamida), TRC
Código de producto. 18062340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18062340 100 mg 100 miligramos
18051540 10 mg 10 miligramos
18023140 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18062340 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM199800100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 915087-33-1
Fórmula molecular C21 H16 F4 N4 O2 S
Peso molecular (g/mol) 464.44
Sinónimo Benzamide, 4-[3-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxo-1-imidazolidinyl]-2-fluoro-N-methyl-, 4-[3-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxo-1-imidazolidinyl]-2-fluoro-N-methylbenzamide, Enzalutamide, MDV 3100, Xtandi
Nombre IUPAC 4-[3-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenilo]-5,5-dimetil-4-oxo-2-sulfanilideneimidazolidina-1-il]-2-fluoro-N-metilbenzamida
SMILES CNC(=O)c1ccc(cc1F)N2C(=S)N(C(=O)C2(C)C)c3ccc(C#N)c(c3)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MDV 3100
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H16F4N4O2S/c1-20(2)18(31)28(12-5-4-11(10-26)15(8-12)21(23,24)25)19(32)29(20)13-6-7-14(16(22)9-13)17(30)27-3/h4-9H,1-3H3,(H,27,30)
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.093
Porcentaje de pureza >95%