Learn More
MDV 3100-d6 (enzalutamida-d6), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MDV 3100-d6 (Enzalutamide-d6) |
| CAS | 1443331-94-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C21H10D6F4N4O2S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-[3-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxo-1-imidazolidinyl]-2-fluoro-N-methylbenzamide-d6, MDV3100-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H16F4N4O2S/c1-20(2)18(31)28(12-5-4-11(10-26)15(8-12)21(23,24)25)19(32)29(20)13-6-7-14(16(22)9-13)17(30)27-3/h4-9H,1-3H3,(H,27,30)/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C1(N(C(=S)N(C1=O)c2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F)c3ccc(C(=O)NC)c(F)c3)C([2H])([2H])[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 470.48 |
| Porcentaje de pureza | >95 |