Learn More
Gibco™ Set de reactivos para el ensayo de transporte vesicular MDR1
Código de producto. 10518760 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ensayos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10518760 100 ensayos cada uno
1 options
Código de producto. 10518760 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor GM3030
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
The MDR1 Vesicular Transport Assay Reagent Set is a ready-to-use kit containing all reagents needed for vesicular transport assay except for the vesicles themselves.
The MDR1 Vesicular Transport Assay Reagent Set is a ready-to-use kit containing all reagents needed for vesicular transport assay except for the vesicles themselves. The reagent set can be used for vesicular transport assay using radioisotope-labeled or non-labeled compound. This kit has enough material to perform 100 vesicular transport assays.
El conjunto de reactivos para el ensayo de transporte vesicular MDR1 es un kit listo para usar que contiene todos los reactivos necesarios para el ensayo de transporte vesicular excepto las propias vesículas. El conjunto de reactivos puede utilizarse para el ensayo de transporte vesicular utilizando compuestos etiquetados con radioisótopos o no etiquetados. Este kit contiene suficiente material para realizar 100 ensayos de transporte vesicular.
Utilice el set de reactivos para el ensayo de transporte vesicular MDR1 para:
• Investigar las interacciones del transportador de sus candidatos del fármaco
• Obtener resultados de alta calidad con una gran relación señal/ruido
• Obtener resultados de alta calidad con una gran relación señal/ruido
Concepto de las vesículas transportadoras ABC
Las vesículas transportadoras ABC son reactivos eficientes y fáciles de usar para la evaluación temprana del sustrato de un candidato a fármaco y el potencial de interacción de un fármaco. Mientras que los transportadores ABC suelen mediar en la exportación de sustratos fuera de las células, los transportadores expresados en estas vesículas internas importan sustratos a las vesículas. Por lo tanto, es posible evaluar cuantitativamente la actividad de transporte de su compuesto determinando la cantidad incorporada en las vesículas.
Resultados claros y fiables
Estas vesículas «internas», preparadas a partir de células Sf9 diseñadas para sobreexpresar transportadores ABC específicos, proporcionan altos niveles de actividad del transportador con un entorno bajo, lo que proporciona una señal clara si su compuesto es un sustrato o inhibidor de un transportador de flujo específico.
Compatibilidad del kit
Nuestro conjunto de reactivos para el ensayo de transporte vesicular MDR1 está diseñado para usarse con vesículas MDR1. Los 100 ensayos de transporte vesicular que se pueden realizar con este kit requerirán dos productos de vesículas MDR1.
Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Reactivos A, B, C y D: −20 °C
Reactivos E y F: Temperatura ambiente
Descripción Set de reactivos para el ensayo de transporte vesicular MDR1, 100 ensayos, congelado, formato de frasco, kit listo para usar, obtenga resultados de alta calidad con una gran relación señal-ruido, temperatura de almacenamiento – 20 °C, condiciones de envío en hielo seco
Para utilizar con (aplicación) Farma y biofarma, identificación y validación de objetivo y potencial, descubrimiento y desarrollo de fármacos, ensayos ADME/Tox basados en objetivos, ensayos bioquímicos ADME, ensayos ADME de inhibición de citocromo P450
Incluye Tampón A: Tampón de reacción (6 ml x 1 viales): 50 mM de MOPS-Tris, 70 mM de KCl, 7,5 mM de MgCl2, tampón B: tampón de parada y lavado x10 (20 ml x 1 viales) - 400 mM de MOPS-Tris, 700 mM de KCl, reactivo C: solución de 10 mM de MgATP (1,1 ml x 2 viales), reactivo D: solución de 10 mM de MgAMP (1,1 ml x 2 viales), reactivo E: 10 % (p/v) solución SDS (13 ml x 1 vial), reactivo F: solución de 0,1 N de H2SO4 (11 ml x 1 vial)
Cantidad 100 ensayos
Condiciones de envío Hielo seco
Tipo Conjunto de reactivos para el ensayo de transporte vesicular