Learn More
MDR-1339, MedChemExpress
Código de producto. 16496078
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16496078 10 mg 10 miligramos
16482217 50 mg 50 miligramos
16466476 100 mg 100 miligramos
16463426 25 mg 25 miligramos
16438687 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16496078 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14503
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress MDR-1339 (DWK-1339) is an orally active and blood-brain-barrier-permeable Aβ-aggregation inhibitor, used in the research of Alzheimer's disease.
MDR-1339 (DWK-1339) is an orally active and blood-brain-barrier-permeable Aβ-aggregation inhibitor, used in the research of Alzheimer's disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MDR-1339
CAS 1018946-38-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo DWK-1339
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (153.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES COCCCC1=CC=C(OC(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)=C3)C3=C1
Peso molecular (g/mol) 326.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.39
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.