missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MDM1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16807504 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16807504 150 μL 150 microlitros
16817504 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16807504

Marca: Proteintech 175751AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a nuclear protein similar to the mouse double minute 1 protein. The mouse gene is located in double minute (DM) chromatin particles, is amplified in the mouse transformed 3T3 cell line, and the encoded protein is able to bind to p53. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Especificaciones

Antígeno MDM1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.19 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica MDM1
N.º de referencia del gen Q5PQN4, Q8TC05, Q9D067
Alias de gen MDM1, Nuclear protein MDM1
Símbolos de los genes Mdm1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MDM1 Fusion Protein Ag10514
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 17245, 314859, 56890
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.