Learn More
MDL 29951, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Carboxy-4,6-dichloro-1H-Indole-3-propanoic Acid |
| CAS | 130798-51-5 |
| Fórmula molecular | C12H9Cl2NO4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | MDL 29951, 2-Carboxy-4,6-dichloro-1H-Indole-3-propanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9Cl2NO4/c13-5-3-7(14)10-6(1-2-9(16)17)11(12(18)19)15-8(10)4-5/h3-4,15H,1-2H2,(H,16,17)(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)CCc1c([nH]c2cc(Cl)cc(Cl)c12)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(2-carboxietil)-4,6-dicloro-1H-indol-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 302.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.9909 |