Learn More
MDL-29951, MedChemExpress
Código de producto. 16463077
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16463077 50 mg 50 miligramos
16457086 100 mg 100 miligramos
16447028 10 mg 10 miligramos
16409577 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16463077
Marca: Medchem Express HY16312
MedChemExpress MDL-29951 is a novel glycine antagonist of NMDA receptor activation, with Ki of 0.14 μM for [3H]glycine binding in vitro and in vivo.
MDL-29951 is a novel glycine antagonist of NMDA receptor activation, with Ki of 0.14 μM for [3H]glycine binding in vitro and in vivo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MDL-29951
CAS 130798-51-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H9Cl2NO4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (165.50 mM)
SMILES O=C(O)CCC1=C(C(O)=O)NC2=C1C(Cl)=CC(Cl)=C2
Peso molecular (g/mol) 302.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.11
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration